3-Nitro-4-picoline ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Methyl-3-nitropyridine
M2353-1G M2353-5G
TCIAM2353-1GEA 35 EUR
TCIAM2353-1G TCIAM2353-5G
3-Nitro-4-picoline ≥97.0% (por GC)
3-Nitro-4-picoline
Formula: C₆H₆N₂O₂
Pto. Ebullición: 110°C
Número MDL: MFCD00051829
Núm. CAS: 5832-44-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=895cfed8a0ef55a2bf5f588a5d316fd59fa1043d&vid=895cfed8a0ef55a2bf5f588a5d316fd59fa1043d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %