Mometasone furoate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M2354-200MG
M2354-1G
TCIAM2354-200MGEA
48
EUR
TCIAM2354-200MG
TCIAM2354-1G
Mometasone furoate ≥98.0% (by HPLC)
Mometasone furoate
Formula:
C₂₇H₃₀Cl₂O₆ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00866003 Núm. CAS: 83919-23-7 Índice Merck: 14,06241 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 212.0 to 216.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +48.0 to +52.0 deg (C=0.5、MeOH) |