Methyl-4-(bromomethyl)-3-methoxybenzoate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M2356-5G M2356-25G
TCIAM2356-5GEA 99 EUR
TCIAM2356-5G TCIAM2356-25G
Methyl-4-(bromomethyl)-3-methoxybenzoate ≥97.0% (por GC)
Methyl-4-(bromomethyl)-3-methoxybenzoate
Formula: C₁₀H₁₁BrO₃
Número MDL: MFCD00270115
Núm. CAS: 70264-94-7
EINECS: 410-310-1
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09725fcd16e6dc5bd463b325480ac6947d50b88e&vid=09725fcd16e6dc5bd463b325480ac6947d50b88e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C