3-[[2-(Methacryloyloxy)ethyl]dimethylammonio]propionate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3-((2-(Methacryloyloxy)ethyl)dimethylammonio)propanoate
M2359-1G M2359-5G
TCIAM2359-1GEA 80 EUR
TCIAM2359-1G TCIAM2359-5G
3-[[2-(Methacryloyloxy)ethyl]dimethylammonio]propionate ≥98.0% (by HPLC)
3-[[2-(Methacryloyloxy)ethyl]dimethylammonio]propionate
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28386109
Núm. CAS: 24249-95-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6319925e751c572ed6aba66f3e8fd7f5818711c&vid=b6319925e751c572ed6aba66f3e8fd7f5818711c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %