Myricitrin ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
M2361-10MG M2361-50MG
TCIAM2361-10MGEA 55 EUR
TCIAM2361-10MG TCIAM2361-50MG
Myricitrin ≥98.0% (by HPLC)
Myricitrin
Formula: C₂₁H₂₀O₁₂
Pto. de fusión: 197°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00016930
Núm. CAS: 17912-87-7
EINECS: 241-856-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc761b9a43bb28afc3fceb47bf8c5f9c3b4b4e25&vid=fc761b9a43bb28afc3fceb47bf8c5f9c3b4b4e25&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -149 to -154 deg (C=0.5、MeOH)