3-Methoxyflavone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2364-1G M2364-5G
TCIAM2364-1GEA 113 EUR
TCIAM2364-1G TCIAM2364-5G
3-Methoxyflavone ≥98.0% (por GC)
3-Methoxyflavone
Formula: C₁₆H₁₂O₃
Número MDL: MFCD00017612
Núm. CAS: 7245-02-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f804413a51d0a00e2fdb7efaae1b6772e0acb9c&vid=0f804413a51d0a00e2fdb7efaae1b6772e0acb9c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C