5-Metoxiflavona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-Metoxi-2-fenil-4-benzopirona, 5-Metoxi-2-fenil-4H-benzo[b]piran-4-ona
M2365-1G M2365-5G
TCIAM2365-1GEA 80 EUR
TCIAM2365-1G TCIAM2365-5G
5-Metoxiflavona ≥98.0% (por GC)
5-Metoxiflavona
Formula: C₁₆H₁₂O₃
MW: 252,27 g/mol
Número MDL: MFCD00016942
Núm. CAS: 42079-78-7
EINECS: 255-652-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46425a95f2af0c296b5f5361d6dae2c41fc0ba18&vid=46425a95f2af0c296b5f5361d6dae2c41fc0ba18&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C