5-Methyl-3-hexen-2-one (contains 5-Methyl-4-hexen-2-one)
Proveedor: TCI
Peligro
M2366-25ML M2366-100ML
TCIAM2366-25MLEA 42 EUR
TCIAM2366-25ML TCIAM2366-100ML
5-Methyl-3-hexen-2-one (contains 5-Methyl-4-hexen-2-one)
5-Methyl-3-hexen-2-one
Formula: C₇H₁₂O
Pto. Ebullición: 157°C
Pto. de inflamación: 48°C
Número MDL: MFCD00012166
Núm. CAS: 5166-53-0
EINECS: 225-950-5
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6df1211e086662e2a77226b28b78f2955a5e8e51&vid=6df1211e086662e2a77226b28b78f2955a5e8e51&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 50.0 %