Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2368-5G M2368-25G
TCIAM2368-5GEA 16 EUR
TCIAM2368-5G TCIAM2368-25G
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Formula: C₄H₅N₃O₂
Número MDL: MFCD00135989
Núm. CAS: 4928-88-5
EINECS: 480-470-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ca0bd91dd612eeeb21061b29de19103333f4393&vid=5ca0bd91dd612eeeb21061b29de19103333f4393&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %