Malonato de dibencilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Malonic acid dibenzyl ester, 1,3-Propanedioic acid dibenzyl ester
A10844.09 A10844.18 A10844.30
A10844.09EA 59.8 EUR
A10844.09 A10844.18 A10844.30
Malonato de dibencilo 95%
Malonato de dibencilo
Purity: 95% CAS No.: 15014-25-2 Molecular Formula: C17H16O4 Formula Weight: 284.31 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 188°/0.2mm Beilstein Reference: 1998264 MDL No.: MFCD00004779
Formula: C₁₇H₁₆O₄
MW: 284.31 g/mol
Pto. Ebullición: 188 °C (0.2 mmHg)
Densidad: 1.137
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004779
Núm. CAS: 15014-25-2
EINECS: 239-099-2