3-Methylflavone-8-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2371-5G M2371-25G
TCIAM2371-5GEA 30 EUR
TCIAM2371-5G TCIAM2371-25G
3-Methylflavone-8-carboxylic acid ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Methylflavone-8-carboxylic acid
Formula: C₁₇H₁₂O₄
Número MDL: MFCD00040998
Núm. CAS: 3468-01-7
EINECS: 222-425-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da4448a08871b6e5fca5f9198763f2137488ab8b&vid=da4448a08871b6e5fca5f9198763f2137488ab8b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 234.0 to 238.0 deg-C