1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-Methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
M2372-1G
M2372-5G
TCIAM2372-1GEA
19
EUR
TCIAM2372-1G
TCIAM2372-5G
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde ≥98.0% (por GC)
1-Methyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyde
Formula:
C₅H₆N₂O MW: 110,12 g/mol Pto. Ebullición: 81°C |
Número MDL:
MFCD00460465 Núm. CAS: 25016-11-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 31.0 to 35.0 deg-C |