1-Methoxy-4-methylcyclohexane (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-MEthoxy-4-methylcyclohexane
M2375-5G M2375-25G
TCIAM2375-5GEA 111 EUR
TCIAM2375-5G TCIAM2375-25G
1-Methoxy-4-methylcyclohexane (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
1-Methoxy-4-methylcyclohexane (cis and trans mixture)
Formula: C₈H₁₆O
Pto. Ebullición: 148°C
Número MDL: MFCD27966267
Núm. CAS: 90200-72-9
UN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b6433d5ab8b25632e1401da56e5606a87b6d01c&vid=9b6433d5ab8b25632e1401da56e5606a87b6d01c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)