Ácido 3-metil-2-furoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Methylfuran-2-carboxylic acid
M2376-1G M2376-5G
TCIAM2376-1GEA 40 EUR
TCIAM2376-1G TCIAM2376-5G
Ácido 3-metil-2-furoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-metil-2-furoico
Formula: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Número MDL: MFCD00014111
Núm. CAS: 4412-96-8
EINECS: 224-571-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e9eecbd9a9f46ed2464cd7ace10e9e48744ec7e&vid=7e9eecbd9a9f46ed2464cd7ace10e9e48744ec7e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C