Methyl-2-chloro-D-mandelate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Methyl (R)-2'-Chloro-alpha-hydroxyphenylacetate, (R)-Methyl 2-(2-chlorophenyl)-2-hydroxyacetate, 2-Chloro-D-mandelic Acid Methyl Ester, (R)-2'-Chloro-alpha-hydroxyphenylacetic Acid Methyl Ester
M2382-5G M2382-25G
TCIAM2382-5GEA 68 EUR
TCIAM2382-5G TCIAM2382-25G
Methyl-2-chloro-D-mandelate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-chloro-D-mandelate
Formula: C₉H₉ClO₃
MW: 200,62 g/mol
Número MDL: MFCD02259751
Núm. CAS: 32345-59-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c723970d612026e2724523b59e6b7f8b1eeef91d&vid=c723970d612026e2724523b59e6b7f8b1eeef91d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -178 to -182 deg (C=0.4, CHCl3)