3-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
3-Methylthiophene-2-boronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-methylthiophen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 3-Methyl-2-thiopheneboronic acid Pinacol ester, 2-(3-Methyl-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
M2391-1G
M2391-5G
TCIAM2391-1GEA
76
EUR
TCIAM2391-1G
TCIAM2391-5G
3-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene
Formula:
C₁₁H₁₇BO₂S MW: 224.13 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08063137 Núm. CAS: 885692-91-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 58.0 to 62.0 deg-C |