Mizoribine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-(beta-D-Ribofuranosyl)-5-hydroxyimidazole-4-carboxamide, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-hydroxy-1H-imidazole-4-carboxamide
M2399-50MG M2399-250MG
TCIAM2399-50MGEA 57 EUR
TCIAM2399-50MG TCIAM2399-250MG
Mizoribine ≥98.0% (by HPLC)
Mizoribine
Formula: C₉H₁₃N₃O₆
MW: 259,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00057221
Núm. CAS: 50924-49-7
Índice Merck: 14,06222
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c276a8ff33354d0ea6509efb7bf59f783f1f8cf9&vid=c276a8ff33354d0ea6509efb7bf59f783f1f8cf9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 15.50 to 16.70 %
Specific rotation [a]20/D -25.0 to -27.0 deg (C=2,H2O)