Cloruro de 2-metoxi-4-nitrobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
M2403-1G M2403-5G
TCIAM2403-1GEA 29 EUR
TCIAM2403-1G TCIAM2403-5G
Cloruro de 2-metoxi-4-nitrobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2-metoxi-4-nitrobencenosulfonilo
Formula: C₇H₆ClNO₅S
Número MDL: MFCD03094697
Núm. CAS: 21320-91-2
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=080e01a6eb7ed98bc70257c012be5c16997b9456&vid=080e01a6eb7ed98bc70257c012be5c16997b9456&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C