2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)propionaldehyde ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2404-25G M2404-100G
TCIAM2404-25GEA 24 EUR
TCIAM2404-25G TCIAM2404-100G
2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)propionaldehyde ≥97.0% (por GC)
2-Methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)propionaldehyde
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 154°C
Número MDL: MFCD00067053
Núm. CAS: 1205-17-0
EINECS: 214-881-6
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5b4c585f80d7acb2c99d4fe9ff83e7ce230794d&vid=dd088c959241e5cb24fadad5868953525993ba0f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %