Ácido 5-metilisoxazol-3-carboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2405-5G M2405-25G
TCIAM2405-5GEA 64 EUR
TCIAM2405-5G TCIAM2405-25G
Ácido 5-metilisoxazol-3-carboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 5-metilisoxazol-3-carboxílico
Formula: C₅H₅NO₃
MW: 127,1 g/mol
Pto. de fusión: 174°C
Número MDL: MFCD01318162
Núm. CAS: 3405-77-4
EINECS: 222-289-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=353fffcb05e67110e3d1e152e5cc7a9356d15709&vid=353fffcb05e67110e3d1e152e5cc7a9356d15709&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %