4-Methyl-2-hexylamine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M2409-1G
M2409-5G
M2409-25G
TCIAM2409-1GEA
17
EUR
TCIAM2409-1G
TCIAM2409-5G
TCIAM2409-25G
4-Methyl-2-hexylamine hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
4-Methyl-2-hexylamine hydrochloride
Formula:
C₇H₁₇N |
Número MDL:
MFCD09038354 Núm. CAS: 13803-74-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 128.0 to 132.0 deg-C |