(6R,7R)-4-Methoxybenzyl-3-(chloromethyl)-8-oxo-7-(2-phenylacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
M2411-5G M2411-25G
TCIAM2411-5GEA 18 EUR
TCIAM2411-5G TCIAM2411-25G
(6R,7R)-4-Methoxybenzyl-3-(chloromethyl)-8-oxo-7-(2-phenylacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate ≥98.0% (by total nitrogen basis)
(6R,7R)-4-Methoxybenzyl-3-(chloromethyl)-8-oxo-7-(2-phenylacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
Formula: C₂₄H₂₃ClN₂O₅S
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00191253
Núm. CAS: 104146-10-3
EINECS: 403-040-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c72addff98302173fca8bb6f5058746fc73be564&vid=c72addff98302173fca8bb6f5058746fc73be564&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %