Hidrogenofumarato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2413-5G M2413-25G
TCIAM2413-5GEA 53 EUR
TCIAM2413-5G TCIAM2413-25G
Hidrogenofumarato de metilo ≥98.0% (por GC)
Hidrogenofumarato de metilo
Formula: C₅H₆O₄
Número MDL: MFCD00063174
Núm. CAS: 2756-87-8
EINECS: 220-412-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78266193d5331d99656099d7d3cab60dc263e10e&vid=78266193d5331d99656099d7d3cab60dc263e10e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C