7-Methoxy-1-naphthylacetonitrile ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M2421-1G M2421-5G
TCIAM2421-1GEA 22 EUR
TCIAM2421-1G TCIAM2421-5G
7-Methoxy-1-naphthylacetonitrile ≥99.0% (por GC)
7-Methoxy-1-naphthylacetonitrile
Formula: C₁₃H₁₁NO
Número MDL: MFCD08704309
Núm. CAS: 138113-08-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c98eb86b621df3d0cc55ae40aed7a6ba2541a0b&vid=0c98eb86b621df3d0cc55ae40aed7a6ba2541a0b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 82.0 to 85.0 deg-C