5-Metilnicotinato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2428-1G M2428-5G
TCIAM2428-1GEA 26 EUR
TCIAM2428-1G TCIAM2428-5G
5-Metilnicotinato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Metilnicotinato de metilo
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. Ebullición: 90°C
Número MDL: MFCD01075739
Núm. CAS: 29681-45-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca6228a88713df70d9956a41bb3d4f83d8a0f4bc&vid=ca6228a88713df70d9956a41bb3d4f83d8a0f4bc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C