N-Metilisopropilamina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M2429-5ML M2429-25ML
TCIAM2429-5MLEA 36 EUR
TCIAM2429-5ML TCIAM2429-25ML
N-Metilisopropilamina ≥98.0% (por GC)
N-Metilisopropilamina
Formula: C₄H₁₁N
Pto. Ebullición: 50°C
Pto. de inflamación: –32°C
Número MDL: MFCD00042859
Núm. CAS: 4747-21-1
EINECS: 225-266-7
UN: 2734
ADR: 8,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %