4-Methylsalicylaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M2431-5G
M2431-25G
TCIAM2431-5GEA
86
EUR
TCIAM2431-5G
TCIAM2431-25G
4-Methylsalicylaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Methylsalicylaldehyde
Formula:
C₈H₈O₂ Pto. Ebullición: 223°C |
Número MDL:
MFCD00799550 Núm. CAS: 698-27-1 EINECS: 211-813-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 60.0 to 64.0 deg-C |