3,7-Dihidro-1-metil-1H-purina-2,6-diona ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
M2432-50MG M2432-200MG
TCIAM2432-50MGEA 51 EUR
TCIAM2432-50MG TCIAM2432-200MG
3,7-Dihidro-1-metil-1H-purina-2,6-diona ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
3,7-Dihidro-1-metil-1H-purina-2,6-diona
Formula: C₆H₆N₄O₂
Número MDL: MFCD00005561
Núm. CAS: 6136-37-4
EINECS: 228-108-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c165abbe112a2923daaa13cbd5239c847c55b479&vid=c165abbe112a2923daaa13cbd5239c847c55b479&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %