3-Mercapto-3-methyl-1-butanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2433-5G M2433-25G
TCIAM2433-5GEA 131 EUR
TCIAM2433-5G TCIAM2433-25G
3-Mercapto-3-methyl-1-butanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Mercapto-3-methyl-1-butanol
Formula: C₅H₁₂OS
Pto. Ebullición: 90°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00101881
Núm. CAS: 34300-94-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a239efd26ed6ddf414e4d4ecb0d18ff99674cba3&vid=a239efd26ed6ddf414e4d4ecb0d18ff99674cba3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %