2-Bromonicotinato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 2-bromonicotinate, Methyl 2-bromopyridine-3-carboxylate
M2449-1G M2449-5G
TCIAM2449-1GEA 55 EUR
TCIAM2449-1G TCIAM2449-5G
2-Bromonicotinato de metilo ≥98.0% (por GC)
2-Bromonicotinato de metilo
Formula: C₇H₆BrNO₂
Número MDL: MFCD07367915
Núm. CAS: 52718-95-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c729eb6fe0e7d3452f43e8979f68ef08c6b17d7f&vid=c729eb6fe0e7d3452f43e8979f68ef08c6b17d7f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %