1-Methyl-1H-tetrazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2451-1G M2451-5G
TCIAM2451-1GEA 62 EUR
TCIAM2451-1G TCIAM2451-5G
1-Methyl-1H-tetrazole ≥98.0% (por GC)
1-Methyl-1H-tetrazole
Formula: C₂H₄N₄
MW: 84,08 g/mol
Pto. Ebullición: 81°C
Número MDL: MFCD00129972
Núm. CAS: 16681-77-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47c4c2db94ae62ece7e188e23c314cc8375dd14a&vid=47c4c2db94ae62ece7e188e23c314cc8375dd14a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C