2-(Methylthio)benzo[d]oxazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Methylthio)benzoxazole
M2454-1G
M2454-5G
TCIAM2454-1GEA
38
EUR
TCIAM2454-1G
TCIAM2454-5G
2-(Methylthio)benzo[d]oxazole ≥98.0% (por GC)
2-(Methylthio)benzo[d]oxazole
Formula:
C₈H₇NOS Pto. Ebullición: 122°C |
Número MDL:
MFCD00160027 Núm. CAS: 13673-62-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |