Methyl-2-bromoisonicotinate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2461-1G M2461-5G
TCIAM2461-1GEA 46 EUR
TCIAM2461-1G TCIAM2461-5G
Methyl-2-bromoisonicotinate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-bromoisonicotinate
Formula: C₇H₆BrNO₂
Número MDL: MFCD03791265
Núm. CAS: 26156-48-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bc45f3cb7e2d03482f486f93df43b5e9a57c502&vid=9bc45f3cb7e2d03482f486f93df43b5e9a57c502&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C