(3-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M2463-1G
M2463-5G
TCIAM2463-1GEA
49
EUR
TCIAM2463-1G
TCIAM2463-5G
(3-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(3-Methoxybenzyl)triphenylphosphonium chloride
Formula:
C₂₆H₂₄ClOP MW: 418,90 g/mol |
Número MDL:
MFCD09836189 Núm. CAS: 18880-05-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |