Methyl-5-methylpyrazole-3-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M2465-1G M2465-5G
TCIAM2465-1GEA 58 EUR
TCIAM2465-1G TCIAM2465-5G
Methyl-5-methylpyrazole-3-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl-5-methylpyrazole-3-carboxylate
Formula: C₆H₈N₂O₂
Número MDL: MFCD03778987
Núm. CAS: 25016-17-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f92d75d5565d6bd5ba046853d2f26e406b274b9&vid=9f92d75d5565d6bd5ba046853d2f26e406b274b9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C