4-Methyl-1,3,2-dioxathiolane-2-oxide (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2-Propyleneglycol sulphite, 1,2-Propanediol Cyclic Sulphite, 1,2-Propylene sulphite
M2471-5G M2471-25G
TCIAM2471-5GEA 28 EUR
TCIAM2471-5G TCIAM2471-25G
4-Methyl-1,3,2-dioxathiolane-2-oxide (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC)
4-Methyl-1,3,2-dioxathiolane-2-oxide (mixture of isomers)
Formula: C₃H₆O₃S
Pto. Ebullición: 40°C
Pto. de inflamación: 81°C
Número MDL: MFCD00041209
Núm. CAS: 1469-73-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b6ac577e14a711702b19c10d18e90c9634c1e14&vid=5b6ac577e14a711702b19c10d18e90c9634c1e14&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)