4-(Metilsulfonil)bencilo bromuro ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Bromuro de 4-(metilsulfonil)bencilo, α-Bromo-4-(metilsulfonil)tolueno
M2474-1G M2474-5G
TCIAM2474-1GEA 67 EUR
TCIAM2474-1G TCIAM2474-5G
4-(Metilsulfonil)bencilo bromuro ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-(Metilsulfonil)bencilo bromuro
Formula: C₈H₉BrO₂S
MW: 249.13
Pto. de fusión: 97
Número MDL: MFCD00185849
Núm. CAS: 53606-06-7
UN: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7d1e26160aaf9217e05415b0012d2e647527a12&vid=a7d1e26160aaf9217e05415b0012d2e647527a12&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C