2-(Trifluorometil)benzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 2-(trifluoromethyl)benzoate
M2475-5G M2475-25G
TCIAM2475-5GEA 22 EUR
TCIAM2475-5G TCIAM2475-25G
2-(Trifluorometil)benzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
2-(Trifluorometil)benzoato de metilo
Formula: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Pto. Ebullición: 105°C
Número MDL: MFCD00236050
Núm. CAS: 344-96-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e80eed19e42e5ff3aeb9fbb022b68b6fc73282a&vid=5e80eed19e42e5ff3aeb9fbb022b68b6fc73282a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %