2,2'-(Methylimino)bis(N,N-di-n-octylacetamide) ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: MIDOA
M2476-1ML M2476-5ML
TCIAM2476-1MLEA 118 EUR
TCIAM2476-1ML TCIAM2476-5ML
2,2'-(Methylimino)bis(N,N-di-n-octylacetamide) ≥95.0% (by GC, titration analysis)
2,2'-(Methylimino)bis(N,N-di-n-octylacetamide)
Formula: C₃₇H₇₅N₃O₂
MW: 594.03 g/mol
Número MDL: MFCD28386110
Núm. CAS: 1000668-90-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b7496d61f8aef7c20468f706ab119a139266ea7&vid=1b7496d61f8aef7c20468f706ab119a139266ea7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %