6-Methylnicotinamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Methylpyridine-3-carboxamide
M2477-5G
M2477-25G
TCIAM2477-5GEA
94
EUR
TCIAM2477-5G
TCIAM2477-25G
6-Methylnicotinamide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
6-Methylnicotinamide
Formula:
C₇H₈N₂O MW: 136,15 g/mol |
Número MDL:
MFCD00006342 Núm. CAS: 6960-22-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 197.0 to 201.0 deg-C |