2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl butyrate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2489-5G M2489-25G
TCIAM2489-5GEA 25 EUR
TCIAM2489-5G TCIAM2489-25G
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl butyrate ≥98.0% (por GC)
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl butyrate
Formula: C₁₀H₁₅NO₂S
Pto. Ebullición: 136°C
Número MDL: MFCD09032913
Núm. CAS: 94159-31-6
EINECS: 303-209-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aee08f132b57788728a557f4dce0ad257c7c9ee9&vid=aee08f132b57788728a557f4dce0ad257c7c9ee9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %