2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl hexanoate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M2491-5G M2491-25G
TCIAM2491-5GEA 29 EUR
TCIAM2491-5G TCIAM2491-25G
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl hexanoate ≥98.0% (por GC)
2-(4-Methyl-5-thiazolyl)ethyl hexanoate
Formula: C₁₂H₁₉NO₂S
Pto. Ebullición: 152°C
Número MDL: MFCD09032914
Núm. CAS: 94159-32-7
EINECS: 303-210-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e9fe798e98679da015cbd7b237ec3958d7f7fc8&vid=6e9fe798e98679da015cbd7b237ec3958d7f7fc8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %