4-Methyl-3-cyclohexene-1-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2492-1G M2492-5G
TCIAM2492-1GEA 56 EUR
TCIAM2492-1G TCIAM2492-5G
4-Methyl-3-cyclohexene-1-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Methyl-3-cyclohexene-1-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₂O₂
Número MDL: MFCD02238356
Núm. CAS: 4342-60-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bab371f159a8f3c91f0d87fdb623f11360423fb&vid=2bab371f159a8f3c91f0d87fdb623f11360423fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C