1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Methyl-5-pyrazolecarboxylic acid
M2494-1G
M2494-5G
TCIAM2494-1GEA
47
EUR
TCIAM2494-1G
TCIAM2494-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
1-Methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formula:
C₅H₆N₂O₂ MW: 126,11 g/mol |
Número MDL:
MFCD00464253 Núm. CAS: 16034-46-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |