Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M2496-1G M2496-5G
TCIAM2496-1GEA 63 EUR
TCIAM2496-1G TCIAM2496-5G
Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate ≥98.0% (por GC)
Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate
Formula: C₅H₄F₆O₂
Pto. Ebullición: 88°C
Número MDL: MFCD00054663
Núm. CAS: 360-54-3
UN: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=571cdc0c605965832acc0378cfbd717557fba49e&vid=571cdc0c605965832acc0378cfbd717557fba49e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %