3-Mercaptohexyl acetate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acetic Acid 3-Mercaptohexyl Ester
M2497-5G M2497-25G
TCIAM2497-5GEA 48 EUR
TCIAM2497-5G TCIAM2497-25G
3-Mercaptohexyl acetate ≥97.0% (por GC)
3-Mercaptohexyl acetate
Formula: C₈H₁₆O₂S
MW: 176.27 g/mol
Número MDL: MFCD00792516
Núm. CAS: 136954-20-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2a5c802c4a9dcdbc7b1819d343ba3261113fc80&vid=a2a5c802c4a9dcdbc7b1819d343ba3261113fc80&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %