Cloruro de tolueno-α-sulfonilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Benzylsulphonyl chloride, α-Toluenesulphonyl chloride, Phenylmethylsulphonyl chloride, Phenylmethanesulphonyl chloride
A10124.06 A10124.14 A10124.22
A10124.06EA 30.7 EUR
A10124.06 A10124.14 A10124.22
Cloruro de tolueno-α-sulfonilo ≥99%
Cloruro de tolueno-α-sulfonilo
Purity: 99% CAS No.: 1939-99-7 Molecular Formula: C6H5CH2SO2Cl Formula Weight: 190.65 Melting Point: 89-94° Boiling Point: 120°/10mm UN No.: 3096 MDL No.: MFCD00007455
Formula: C₇H₇ClO₂S
MW: 190.65 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 89…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007455
Núm. CAS: 1939-99-7
EINECS: 217-717-1
UN: 3261
ADR: 8 II