5-Nitro-6-methyluracil ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Methyl-5-nitrouracil, 2,4-Dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidine
M2506-1G M2506-5G
TCIAM2506-1GEA 25 EUR
TCIAM2506-1G TCIAM2506-5G
5-Nitro-6-methyluracil ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
5-Nitro-6-methyluracil
Formula: C5H5N3O4
MW: 171,11 g/mol
Número MDL: MFCD00051201
Núm. CAS: 16632-21-6
EINECS: 240-688-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %