Methyl-4-methoxypicolinate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M2508-1G M2508-5G
TCIAM2508-1GEA 70 EUR
TCIAM2508-1G TCIAM2508-5G
Methyl-4-methoxypicolinate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Methyl-4-methoxypicolinate
Formula: C₈H₉NO₃
Número MDL: MFCD00956223
Núm. CAS: 29681-43-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be5a15d90b68bf2a00752a71778d52ad34751f1f&vid=be5a15d90b68bf2a00752a71778d52ad34751f1f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C