3-Metiladenina
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Metil-3H-adenina
M2518-1G M2518-200MG
TCIAM2518-1GEA 383 EUR
TCIAM2518-1G TCIAM2518-200MG
3-Metiladenina
3-Metiladenina
Formula: C₆H₇N₅
MW: 149.16 g/mol
Número MDL: MFCD00010531
Núm. CAS: 5142-23-4
EINECS: 225-908-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8526d33d1f0ae8fdf046da09a5a2e41d9a2f5ce&vid=a8526d33d1f0ae8fdf046da09a5a2e41d9a2f5ce&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %